Learn More
Nabertherm™ Kammerofen Serie LH 1400 mit B500-Controller
Artikelnummer. 17387969 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
60 l
120 l
216 l
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17387969 120 l 1 Stück
17307959 15 l 1 Stück
17367959 30 l 1 Stück
17327969 60 l 1 Stück
17347979 216 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17387969 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. LH1242NKNE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste Isolierung von leichten feuerfesten Ziegeln. Mit einer Vielzahl von optionalen Geräten können diese Kammeröfen optimal an Ihre Prozesse angepasst werden.
  • Höchsttemperatur: 1400 °C
  • Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
  • Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
  • Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
  • Mehrschichtige, faserfreie Isolierung aus leichten feuerfesten Ziegeln und spezielle Sicherungsisolierung
  • Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
  • Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
  • Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
  • Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
  • Schnellverschluss an der Tür
  • Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
  • Gestell im Lieferumfang enthalten
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Reglertyp B500
Kapazität (metrisch) 120 l
Temperatur (metrisch) 1.400 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 500 x 500 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 1170 x 880 x 1465 mm
Gewicht (metrisch) 410 kg