Learn More
Nabertherm Kammerofen Serie LH 1400 mit C440-Regler
Artikelnummer. 15918340 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
60 l
120 l
216 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15918340 15 l 1 Stück
15978340 30 l 1 Stück
15928350 60 l 1 Stück
15988350 120 l 1 Stück
15948360 216 l 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15918340
Marke: Nabertherm LH0240NCNE
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Robuste Isolierung von leichten feuerfesten Ziegeln.Mit einer Vielzahl von optionalen Geräten können diese Kammeröfen optimal an Ihre Prozesse angepasst werden.
  • Höchsttemperatur: 1400 °C
  • Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
  • Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
  • Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
  • Mehrschichtige, faserfreie Isolierung aus leichten feuerfesten Ziegeln und spezielle Sicherungsisolierung
  • Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
  • Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
  • Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
  • Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
  • Schnellverschluss an der Tür
  • Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
  • Gestell im Lieferumfang enthalten
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 l
Temperatur (metrisch) 1400 °C
Temperaturregelung C440
Abmessungen (T x B x H) innen 250 x 250 x 250 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 860 x 680 x 1215 mm
Gewicht (metrisch) 170 kg