Learn More
Nabertherm Kammerofen, Serie N
Artikelnummer. 15579582 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
30 l
61 l
87 l
Temperaturregelung:
B400
C440
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15579582
Marke: Nabertherm N01H0NBNA
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Universal-Kammeröfen mit Strahlungsheizung, die speziell für den Einsatz in der Wärmebehandlungshalle entwickelt wurden.Besonders nützlich für Prozesse wie Werkzeugbau oder Härtearbeiten.
  • Kompakte und robuste Konstruktion
  • Dreiseitige Heizung: Beide Seitenwände und Boden
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Bodenheizung durch wärmeleitende SiC-Fliesen geschützt
  • Der obere Türpfosten aus Edelstahl schützt die Ofenstruktur, wenn der Ofen heiß geöffnet wird
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten (N 7/H als Tischmodell konzipiert)
  • Auslassöffnung an der Seite des Ofens oder an der Rückwand des Kammerofens in den N 31/H-Modellen und höher
  • Gleichmäßige Temperatur bis +/- 10°C nach DIN17052-1
  • Niedriger Energieverbrauch durch Mehrschicht-Isolierung
  • Gasfederdämpfer sorgen für einfaches Öffnen und Schließen der Tür
  • Wärmebeständige Zinkfarbe zum Schutz von Tür und Türrahmen (für Modell N81 und höher)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Specifications
Kapazität (metrisch) 9 l
Temperaturregelung B400