Learn More
CHAPS, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026112
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11405017 1 g 1 Gramm
11415017 5 g 5 Gramm
11425017 25 g -
3 options
Artikelnummer. 11405017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21927.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CHAPS, >-98 %, C32H58N2O7S, CAS-Nummer-75621-03-3, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat, 25 g, 614,88, H315-H319-H335, GHS H-Erklärung H315-H319-H335 Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
Buffer; zwitterionic nondenaturing detergent for solubilizing membrane proteinsCHAPS is used in the laboratory to dissolve biological macromolecules such as proteins. It acts as a non-denaturing solvent used in purification of membrane proteins. It is also useful in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100. Further, it is used as a non-denaturing zwitterionic detergent for membrane biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Puffer; zwitterionisches, nicht denaturierendes Reinigungsmittel zur Lösbarkeit von Membranproteinen. CHAPS wird im Labor verwendet, um biologische Makromoleküle wie Proteine aufzulösen. Es dient als nicht denaturierendes Lösungsmittel zur Aufreinigung von Membranproteinen. Es ist auch in Verbindung mit nichtionischen Detergenzien wie Triton X-100 nützlich. Darüber hinaus wird es als nicht denaturierendes zwitterionisches Reinigungsmittel für die Membranbiochemie verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Gekühlt lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75621-03-3
Summenformel C32H58N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 614.883
MDL-Nummer MFCD00012116
InChI-Schlüssel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC-Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHAPS
Schmelzpunkt 156°C to 158°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 614.88
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: CHAPS