Learn More
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10403320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10403320 25 g Glasflasche 25 Gramm
10834531 5 g Glasflasche 5 Gramm
10882431 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10403320 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436550250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chaps, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-Propansulfonat (CAS-Nr. 75621-03-3) ist ein nicht denaturierendes zwitterionisches Detergens, das zur Solubilisierung von Membranproteinen verwendet werden kann.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Chaps (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-1-Propansulfonat) ist ein zwitterionisches, nicht denaturierendes Detergens.
  • Es eignet sich für Anwendungen, die Schutz vor nativer Proteinkonformation erfordern.
Anwendungen
  • CHAPS ist zur Solubilisierung und Aufreinigung von Membranproteinen einsetzbar.
  • Es ist auch in Verbindung mit nichtionischen Detergenzien wie Triton X-100 nützlich.
  • Kann als nicht denaturierendes zwitterionisches Detergens für Untersuchungen der Membranchemie verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75621-03-3
Summenformel C32H58N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 614.9
MDL-Nummer MFCD00012116
InChI-Schlüssel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC-Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHAPS
Schmelzpunkt 267.2°C to 271.4°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 4.46 to 4.65 % N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,2043
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols like methanol and ethanol
Formelmasse 614.9
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver