Learn More
CHAPS, Cytiva
Artikelnummer. 10774737 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10774737 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10774737 Lieferant Life Science products Cytiva Lieferanten-Nr. 17131401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden CHAPS und Triton X-100 als Reinigungsmittel bei der IEF. CHAPS, Cytiva enthält ein nicht-ionisches oder zwitterionisches Reinigungsmittel in der Probenlösung, um eine vollständige Probensolubilisierung zu gewährleisten und eine Aggregation durch hydrophobe Interaktionen zu verhindern.
  • Zur Verwendung für IEF, PAGE
  • Nichtionisches oder zwitterionisches Reinigungsmittel
  • Analytische Spezifikation des Rohmaterials, das mit dem Produkt geliefert wird
  • Teilweise löslich in kaltem und heißem Wasser 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHAPS
CAS 75621-03-3
Menge 1 g
Summenformel C32H58N2O7S
Synonym 3-[(3 -Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1 -Propansulfonat
InChI-Schlüssel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formelmasse 614.88
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.