Learn More
CHAPS (weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10274723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10274723 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10274723 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP5715
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHAPS ist ein zwitterionisches Reinigungsmittel, das zum Solubilisieren von Membranproteinen verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75621-03-3
Summenformel C32H58N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 614.883
InChI-Schlüssel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC-Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spezifikation
Extinktion 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm
Chemischer Name oder Material CHAPS
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 267°C
Menge 5 g
Identifizierung Pass Test
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Merck Index 15, 2043
Formelmasse 614.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.