missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Charakterisiertes FKS, Kanadischer Ursprung
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Charakterisiertes fötales Kälberserum (FKS), kanadischen Ursprungs, wird mit Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm) gefiltert und mit echter Pooltechnologie verarbeitet, um die Konsistenz in der Serumqualität sicherzustellen (Abb. 1). Charakterisiertes FKS wird häufig von Fachleuten verwendet, die ein umfangreiches biochemisches Profil und vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur ursprünglichen Quelle benötigen. Charakterisiertes FKS, kanadischen Ursprungs, erfüllt die geltende Gute Fertigungspraxis (cGMP).
- Das charakterisierte FKS wird durch drei sequenzielle Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 μm) gefiltert. Vor dem Dispensieren wird jede Charge des Serums gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten („True Pool“-Technologie). Charakterisiertes FKS wird untersucht auf Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, Glutamat-Pyruvat-Transaminase (SBPT), Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (SGOT), pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, Gesamteisenbindungsvermögen (TIBC), Eisensättigungskonzentration, Glukose und IgG. Enthaltene Assays können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Insulin Gammaglobulin alkalische Phosphatase Lactatdehydrogenase SGPT SGOT pH-Wert Albumin Blut Harnstoff Stickstoff Kreatinin Gesamtbilirubin Natrium Kalium Calcium Chlorid anorganischer Phosphor Eisen TIBC prozentuale Sättigung Glucose IgG. |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Herkunftsland | Kanada |
| Menge | 50 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm, bestrahlt. |
| Güte | Charakterisiert |
| Verarbeitung | Bestrahlt |
| Getestet auf | Blauzungenkrankheit, boviner Adenovirus, Rinderparvovirus, Rind RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorptions-Wirkstoffe, Tollwut-Virus, Reovirus |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 25 EU/ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur