Learn More
Kohle, technisch, aktiviert für Gasadsorption, 10 -18 Mesh, Granular, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10263610 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10263610
Marke: Fisher Chemical C/4120/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
MDL-Nummer 133992
Spezifikation
Schmelzpunkt 3652°C
Farbe Schwarz
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 12g/mol
Physikalische Form Fest