Learn More
Aktivkohle, technisch, Entfärbepulver, aktiviert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010050 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10010050
Marke: Fisher Chemical C/4040/65
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
MDL-Nummer 133992
Spezifikation
Schmelzpunkt 3652°C
Farbe Schwarz
Verpackung Plastikfass
Menge 5 kg
Formelmasse 12g/mol
Physikalische Form Feststoffpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kohle - Aktivkohlepulver
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.