Learn More
Aktivkohle, technisch, Entfärbepulver, aktiviert, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072914 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11478103
Marke: Fisher Chemical C/4040/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Summenformel C
MDL-Nummer 133992
Specifications
Schmelzpunkt 3652 °C
Farbe Schwarz
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 12g/mol
Physikalische Form Feststoffpulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Kohle - Aktivkohlepulver
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Hazard Statement
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.