missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CHD1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534519
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534519 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534519

Marke: Invitrogen™ PA5149275

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

In response to DNA strand breaks, chromatin adopts a relaxed structure due to the addition of poly(ADP-ribose) (PAR) to chromatin proteins by PARP enzymes (see PARP1; MIM 173870), and this relaxation facilitates the repair of DNA damage. CHD1L interacts with PAR and has a role in chromatin relaxation following DNA damage (Ahel et al., 2009 [PubMed 19661379]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CHD1L
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen CHD1L
Gen-Zugriffsnummer Q86WJ1
Gen-Alias 4432404A22Rik; ALC1; amplified in liver cancer 1; amplified in liver cancer protein 1; CHD1L; CHDL; chromodomain helicase DNA binding protein 1 like; chromodomain helicase DNA binding protein 1-like; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like; LOW QUALITY PROTEIN: chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1-like; Snf2p; Unknown (protein for MGC:128792)
Gensymbole CHD1L
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CHD1L, Arg759-Lys879.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9557
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.