Learn More
Tocris Bioscience™ CHDI 00580985
Artikelnummer. 30448875
Change view
Click to view available options
:
10 mg
Artikelnummer.
30448875 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30448875
Marke: Tocris Bioscience™ 7881/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective ROCK inhibitor; orally bioavailable and brain penetrant
CHDI 00580985 is a potent and selective ROCK inhibitor (IC50 values are 3 nM and 8 nM in biochemical (ROCK2) and cellular assays respectively). CHDI 00580985 inhibits ROCK-mediated substrate (MYPT1) phosphorylation (IC50 = 4 nM). In vivo, CHDI 00580985 reduces ROCK signaling in Huntington's disease mouse models in pharmacodynamic assay. CHDI 00580985 is bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R)-4-(3-Fluoro-4-pyridinyl)-N-[(1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]-2-methyl-1-piperazinecarboxamide
CAS 2573071-18-6
Menge 10 mg
Ziel Rho-kinase Inhibitors
Summenformel C20H25FN4O2
Reinheit 0.98