Learn More
Chebulinsäure, TRC
Artikelnummer. 30011177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011177 2.5 mg 2.50 Milligramm
30009772 5 mg 5 Milligramm
30005901 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2918952.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18942-26-2
Summenformel C41 H32 O27
Molekulargewicht (g/mol) 956.68
Synonym β-D-Glucopyranose, 1,3,6-tris(3,4,5-trihydroxybenzoate), cyclic 2→2:4→1-ester with (2S)-[(3R,4S)-5-carboxy-3,4-dihydro-3,7,8-trihydroxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl]butanedioic acid, 7,11-Methanopyrano[4,3,2-kl][2,5,8]benzotrioxacyclotridecin, β-D-glucopyranose deriv., Chebulinic acid, Eutannin, NSC 69862
IUPAC-Name 2-[(4R,5S,7R,8R,11S,12S,13S,21S)-13,17,18-Trihydroxy-2,10,14-Trioxo-5,21-bis[(3,4,5-Trihydroxybenzoyl)Oxy]-7-[(3,4,5-Trihydroxybenzoyl)Oxymethyl]-3,6,9,15-Tetraoxatetracyclo[10.7.14,8.016,20]Henicosa-1(19),16(20),17-Trien-11-yl]Essigsäure
SMILES O[C@@H]1[C@H]2[C@H](CC(=O)O)C(=O)O[C@@H]3[C@@H](COC(=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)O[C@@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC1=O)c26)[C@H]3OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chebulinic Acid
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C41H32O27/c42-15-1-10(2-16(43)26(15)51)35(56)62-9-22-31-33(66-36(57)11-3-17(44)27(52)18(45)4-11)34(41(63-22)68-37(58)12-5-19(46)28(53)20(47)6-12)67-38(59)13-7-21(48)29(54)32-25(13)24(30(55)40(61)65-32)14(8-23(49)50)39(60)64-31/h1-7,14,22,24,30-31,33-34,41-48,51-55H,8-9H2,(H,49,50)/t14-,22+,24-,30+,31+,33-,34+,41-/m0/s1
Formelmasse 956.1131