Learn More
Honeywell™ Check and Go DeepTril 3 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Schwarzer HPPE-Strickhandschuh
- Vollständig eingetauchte Nitrilbeschichtung aus schwarzem Schaumstoff
- Elastisches Strickbündchen
- Die ergonomische, nahtlose Strickkonstruktion passt sich der natürlichen Form der Hand an und sorgt so für mehr Festigkeit und Haltbarkeit und einen hervorragenden Komfort
- Das Filamentgarn reduziert die Verlinkung für die empfindlichsten Anwendungen und lässt sich leicht für den längeren Gebrauch waschen
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Die Schaumbeschichtung optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs
- Der Nitrilschaum und die PVC-Punkte auf der Handfläche verbessern den Griff
- Das gestrickte und elastische Handgelenk gibt dem Handschuh guten Halt
- Die Nitrilbeschichtung bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und einen guten Schutz in leicht öliger Umgebung
- HPPE bietet eine sehr gute Schnittfestigkeit
- Die schwarze Farbe, geeignet für Arbeiten in verschmutzter Atmosphäre
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken |
| Beschreibung | 13 Gauge |
| Farbe | Schwarz |
| Material | HPPE, Nitril |
| Größe | 9 |
| Länge (metrisch) | 25 cm |