Learn More
Cole-Parmer™ Rückschlagventile mit Rohrgewindeanschlüssen
Artikelnummer. p-7116306
Click to view available options
Maximaler Druck:
100 psi
125 psi
150 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11829462
Marke: Cole-Parmer™ 0135024
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit Cole-Parmer Schläuchen entwickelt
  • Rückschlagventil
  • Mit Rohrgewindeverbindungsstücken
  • Erhältlich mit 1/4- oder 1/2-Zoll-NPT(F)-Anschluss
Spezifikation
Material PVC, Viton
Einlass 1/2 in. NPT (F)
Auslassanschluss 1/2 in. FNPT
Maximaler Druck 150 psi
Max. Operating Temperature (English) 140 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Produkttyp Rückschlagventil