Learn More
Aqualytic™ CHECKIT CL GES7PH/AC.CY/HAERTE DPD/PH/AC.CYN/DURETE/TA
Click to view available options
Menge:
1/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Aqualytic™ Checkit™ 5-in-1 Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse von 5 verschiedenen Komponenten erforderlich sind, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
- Tests auf Chlor, pH-Wert, Zyanursäure (Trübungsmethode), Calciumhärte (Geschwindigkeitstest) und Gesamtalkalinität (Geschwindigkeitstest)
- CheckIt™ Komparator
- Kompaktes, handliches kolorimetrisches Gerät für mobile und stationäre Analysen
- Mit einer breiten Anzahl verschiedener Farbskalen lieferbar
- CHECKIT™ Scheiben
- Eine kontinuierliche Farbskala ermöglicht eine genaue Farbanpassung zwischen Standard und Probe.
- Speziell aus ausgewählten Materialien hergestellt, die über einen langen Zeitraum hinweg farbstabil bleiben und zuverlässige, reproduzierbare Messergebnisse liefern.
- AQUALYTIC™ Tablettenreagenzien (für 30 Tests)
- Rührstab
- Zellen
- Bedienungsanweisungen
- Schrittweise Erklärungen zur Testdurchführung, was zuverlässige, schnelle und genaue Messungen gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Komparator-Gerät, Farbvergleichsscheiben, Zellen, Rührstab, Reagenzien, Anleitung |
| Anzahl Tests | 30 |
| Menge | 1/Packung |
| Bereich | 6,5 bis 8,4 pH, 0 bis 4,0 mg/l Cl2, 20 bis 200 mg/l Cys, 20 bis 800 mg/l CaCO3, 20 bis 800 mg/l CaCO3 |
| Ausreichend für | 30 Tests |
| Testmethode | Trübung, Geschwindigkeitstest |
| Typ | Checkit™ 5-in-1-Testkit |