Learn More
Lovibond™ Checkit™ pH-Komparator
Artikelnummer. 10570853
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 mg/l
4 bis 10pH
5,2 bis 6,8 mg/l
6 bis 7,6 mg/l
Analyten:
Ammoniak
Kupfer
pH
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10570853
Marke: Lovibond™ 147120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Aqualytic™ Checkit™ Komparator Einzelparameter-Testkit enthält alle Materialien und Bedienungsanleitungen, die für die mobile und statische Wasseranalyse eines einzelnen Parameters benötigt werden, und wird in einem robusten und handlichen Kunststoffkoffer geliefert.
  • Kompakt, geringes Gewicht
  • Bietet die Grundlage für ein umfassendes und anwenderfreundliches Analysesystem
  • Komparatorscheiben enthalten eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe.
Spezifikation
Analyten pH
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sowohl für mobile als auch statische Wasseranalyse
Enthält Komparator-Gerät, Farbvergleichsscheiben, Zellen, Rührstab, Reagenzien, Anleitung
Menge Je 1
Bereich 6 bis 7,6 mg/l
Typ Checkit™ Test-Kit für Einzelparameter-Komparator