Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Artikelnummer. 10094454
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 mg/l
0 bis 3,5 mg/l
0 bis 4 mg/l
0,02 bis 0,3 mg/l
0,1 bis 2 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich unitSize
10094454 0 bis 3,5 mg/l 1 Stück
11745458 0 bis 4 mg/l 1 Stück
10700255 0 bis 4 mg/l 1 Stück
11775458 0,1 bis 2 mg/l 1 Stück
10769674 0,1 bis 2 mg/l 1 Stück
11715458 0,02 bis 0,3 mg/l 1 Stück
10326622 0,02 bis 0,3 mg/l 1 Stück
11725458 0 bis 1 mg/l 1 Stück
10663713 0 bis 1 mg/l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10094454 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 147052
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
  • Aqua Komparator Gehäuse (D55 für L147000)
  • Aqua Komparator Scheibe
  • DPD Nr. 1 Rapid Tabletten
  • DPD Nr. 3 Rapid Tabletten
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffe
    Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
    • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine-Trinkwasseranalyse
Enthält Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, DPD-freies Reagenz, 5-ml-Proben, DPD-Gesamtreagenz, 5-ml-Proben, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transporttasche
Anzahl Tests 100
Bereich 0 bis 3,5 mg/l
Typ Chlorfrei- und Gesamttestkit