Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Artikelnummer. 10700255
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 mg/l
0 bis 3,5 mg/l
0 bis 4 mg/l
0,02 bis 0,3 mg/l
0,1 bis 2 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10700255
Marke: Lovibond™ 147020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Aqua Komparator Gehäuse (D55 für L147000)
  • Aqua Komparator Scheibe
  • DPD Nr. 1 Rapid Tabletten
  • DPD Nr. 3 Rapid Tabletten
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine-Trinkwasseranalyse
Enthält Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, DPD-Nr. 1 Schnelltabletten, DPD-Nr. 3 Schnelltabletten, 2 x 13.5 mm-Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche
Anzahl Tests 100
Bereich 0 bis 4 mg/l
Typ Chlorfrei- und Gesamttestkit