Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Total Hardness HR
Artikelnummer. 10300071
Click to view available options
Bereich:
20 bis 800 mg/l
5 bis 500 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10300071
Marke: Lovibond™ 414240
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Präzises Testkit für die routinemäßige Wasseranalyse
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routine-Trinkwasseranalyse
Enthält 30 ml kalibrierter Probenbehälter, 30 ml kalibrierter Probenbehälter, Gesamthärtetabletts, Anleitungen, Transportkoffer
Anzahl Tests 100
Bereich 5 bis 500 mg/l
Typ Gesamthärte-Mini-Kit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • total hardness
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lithium hydroxide