Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Total Hardness HR
Click to view available options
Bereich:
20 bis 800 mg/l
5 bis 500 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routine-Trinkwasseranalyse |
| Enthält | 30 ml kalibrierter Probenbehälter, 30 ml kalibrierter Probenbehälter, Gesamthärtetabletts, Anleitungen, Transportkoffer |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 5 bis 500 mg/l |
| Typ | Gesamthärte-Mini-Kit |