Learn More
Lovibond™ Checkit™ Komparatoren 2-in-1-Testkits
Artikelnummer. 10739104
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
6,5 bis 8,4 pH
0 bis 1 mg/l Cu
6,5 bis 8,4 pH
0,1 bis 2 mg/l Cl2
pH 6,5 bis 8,4, Cl₂ 0 bis 1 mg/L
pH 6,5 bis 8,4, Cl₂ 0 bis 4 mg/L
pH 6,5 bis 8,4, Br 0 bis 5 mg/L
Beschreibung:
pH-Wert Chlor
pH-Wert Kupfer
pH-Wert Brom
pH-Wert Chlor
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Beschreibung unitSize
10739104 pH 6,5 bis 8,4, Cl₂ 0 bis 4 mg/L pH-Wert Chlor 1 Stück
10631613 6,5 bis 8,4 pH
0,1 bis 2 mg/l Cl2
pH-Wert Chlor 1 Stück
10739355 6,5 bis 8,4 pH
0 bis 1 mg/l Cu
pH-Wert Kupfer 1 Stück
11735458 pH 6,5 bis 8,4, Cl₂ 0 bis 1 mg/L pH-Wert Chlor -
10193202 pH 6,5 bis 8,4, Cl₂ 0 bis 1 mg/L pH-Wert Chlor 1 Stück
10461045 pH 6,5 bis 8,4, Br 0 bis 5 mg/L pH-Wert Brom 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10739104 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 147026
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch. Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Testkits sind hochpräzise und verfügen über eine benutzerfreundliche kolorimetrische Skala. Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messwert a
Führt Wasseranalysen schnell und einfach durch.Lovibond Checkit™ Comparitors 2-in-1 Test Kits ind hochgradig präzise und verfügen über eine anwenderfreundliche kolorimetrische Skala.Jedes Kit gibt eine Kombination aus pH-Wert und einem anderen Messw
  • Einfache Bedienung und genaue Reagenziendosierung
  • Tablettenreagenzien mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5/10 Jahren
  • Drehen Sie das Farbrad mit dem kontinuierlichem Farbverlauf, bis die Farbe mit der reagierten Probe übereinstimmt
  • Bedruckte Farbscheiben mit kontinuierlichem Farbverlauf ermöglichen genaue Messungen, ohne zwischen separaten Farbblöcken "extrapolieren" zu müssen
Spezifikation
Beschreibung pH-Wert Chlor
Bereich pH 6,5 bis 8,4, Cl₂ 0 bis 4 mg/L
Testmethode Kolorimetrisch
Typ 2-in-1-Testkit