Learn More
Lovibond™ CheckIt Scheibe für freies Kupfer
Die CheckIt Scheibe für freies Kupfer misst 0 bis 1,0 mg/l Cu mittels Tabletten zur Verwendung im CheckIt-Komparator
Marke: Lovibond™ 146230
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02900kg
Beschreibung
CheckIt™ Komparator-Testscheiben werden als Teil eines kompletten Testkits geliefert oder können einzeln als Ersatz erworben werden, um Ihre Testmöglichkeiten zu erweitern.
Kontinuierlicher Farbverlauf
Die Farbscheiben haben einen kontinuierlichen Farbverlauf, der einen direkten Farbabgleich ermöglicht – das Ergebnis muss nicht zwischen zwei Farbstandards extrapoliert werden.
Schritt-für-Schritt-Anweisungen
Die mehrsprachigen Anweisungen enthalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung des Tests und stellen sicher, dass auch Nicht-Chemiker zuverlässige und genaue Messungen schnell durchführen können.
Große Auswahl an Parametern
Für viele Parameter gibt es mehrere Testbereiche und Methoden. Zusätzliche Testparameter können hinzugefügt werden, indem weitere Scheiben und Reagenzien erworben werden. Verwenden Sie für den gesamten Test dasselbe Komparatorgehäuse.
Spezifikation
Kupfer | |
0 bis 1,0 mg/l Kupfer | |
CheckIt Scheibe |