Learn More
Cytiva Chelatbildende Sepharose™ Fast-Flow-Medium
Artikelnummer. 10677085 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10677085 50 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10677085
Marke: Cytiva 17057501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Aufreinigung nativer und rekombinanter Proteine und Peptide mit Affinität für Metallionen. Chelatbildendes Sepharose™ Fast Flow Medium bietet solide Leistung sowie Unterstützung im regulatorischen Bereich.
  • Medium für Metallchelatchromatographie (IMAC) erfüllt industrielle Anforderungen hinsichtlich Versorgungssicherheit, anhaltende Leistung und regulatorische Unterstützung
  • Bei Lieferung frei von Metallionen, weshalb eigene Metallionen für eine bessere Selektivität verwendet werden können
  • Quervernetzte 6 %ige Agarose-Mikrosphären, modifiziert mit Iminodiessigsäure, durch stabile Etherbindungen und ausreichend lange Spacerarme an die Basismatrix gekoppelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1 M NaOH, 20 % Ethanol, 8M Guanidinhydrochlorid, 8 M Harnstoff, 0.01 M HCl, nichtionisches Detergens, Acetatpuffer pH 4
Produkttyp Chelatbildendes Sepharose FF Medium
Menge 50 ml
Höhe (angloamerikanisch) 9,84 in.
Höhe (metrisch) 250 mm
Ligandentyp Iminodiessigsäure
Max. Druck 10 psi
pH-Bereich 3 bis 13
Partikelgröße 90 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung nativer und rekombinanter Proteine und Peptide mit Affinität für Metallionen
Matrix Chelatbildner-Sepharose
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chelating Sepharose Fast Flow, 50 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.