Learn More
Chelerythrinchlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495199
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15495199 25 mg 25 Milligramm
15475199 5 mg 5 Milligramm
15485199 10 mg 10 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15495199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62906.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3895-92-9 | C21H18ClNO4 | 383.83 g/mol
A natural benzophenanthridine alkaloid. Inhibits protein kinase C. Induces apoptosis in leukemia cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ein natürliches Benzophenanthridinalkaloid
  • Hemmt Proteinkinase C
  • Induziert Apoptose in Leukämiezellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3895-92-9
Summenformel C21H18ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 383.83
MDL-Nummer MFCD00060717
InChI-Schlüssel WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym chelerythrine chloride, chelerythrine hydrochloride, chelerythrinechloride, unii-7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-12-methyl-1,3 dioxolo 4',5':4,5 benzo 1,2-c phenanthridin-12-ium chloride, chelerythrine, chloride, 7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-n-methyl-1,3-benzodioxolo 5,6c phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl 1,3 benzodioxolo 5,6-c phenanthridinium chloride
PubChem CID 72311
SMILES [Cl-].COC1=CC=C2C(C=[N+](C)C3=C2C=CC2=CC4=C(OCO4)C=C32)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chelerythrine chloride
Farbe Gelb bis orange
Menge 25 mg
Merck Index 14,2051
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 2mg/ml
IUPAC-Name 17,18-Dimethoxy-21-methyl-5,7-dioxa-21-azapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁸.0¹⁴,¹⁹]henicosa-1(13),2,4(8),9,11,14,16,18,20-nonaen-21-iumchlorid
Formelmasse 383.82
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Fest