Learn More
Chelidamsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330214
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11330214 5 g 5 Gramm
11320214 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330214 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00782.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 138-60-3 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-60-3
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
MDL-Nummer MFCD00150943
InChI-Schlüssel XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chelidamic acid, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid, chelidamic acid hydrate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine, 1,4-dihydro-4-oxopyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-oxo-1,4-dihydro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
PubChem CID 8743
IUPAC-Name 4-Oxo-1H-Pyridin-2,6-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chelidamic acid hydrate
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 183.12 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%