Learn More
Chelidaminsäurehydrat, 97%
Artikelnummer. 15539463 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15539463 25 g 25 Gramm
15512353 1 g 1 Gramm
15522353 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15539463 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458870250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 138-60-3 | C₇H₅NO₅ | 183,12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-60-3
Summenformel C7H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 183.12
MDL-Nummer MFCD00150943
InChI-Schlüssel XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chelidamic acid, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid, chelidamic acid hydrate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine, 1,4-dihydro-4-oxopyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-oxo-1,4-dihydro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
PubChem CID 8743
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chelidamic acid hydrate
Schmelzpunkt 265.0°C to 270.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 25 g
IUPAC-Name 4-Oxo-1,4-dihydropyridin-2,6-dicarbonsäure
Formelmasse 183.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chelidamic acid hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke