Learn More
Masterflex™ Chem-Durance Bio Pumpenschlauch mit 2 Stopfen
Artikelnummer. 15313174
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
25
Packungsgröße:
8 Stück
Product Code. 15313174
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 9611713
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Pumpenlebensdauer
  • Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
  • Der flexible Außenmantel dient als Isolierschicht, um die Wärme der Walzen aufzufangen und abzuleiten und verlängert so die Lebensdauer der Schläuche
  • Die weichmacherfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption wässriger Flüssigkeiten
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material Chem-Durance Bio
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 13
Flussrate 0,06 bis 36 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8 m
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.