Learn More
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 15482475
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Innendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flussrate:
13.000 ml/min
4000 ml/min
8000 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 15482475
Marke: Masterflex™ 0644226
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Längere Pumpenlebensdauer und Haltbarkeit, insbesondere unter Druck.
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Gutes Leistungsverhalten bei einer Vielzahl von chemischen Anwendungen, sodass weniger Schlauchformulierungen benötigt werden.
  • Die plastifiziererfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption von wässrigen Flüssigkeiten.
  • Dieses Schlauchmaterial ist ideal für die Nutzung im Labor, die pharmazeutische Verarbeitung und für biotechnologische Anwendungen. Es ist konform mit USP-Klasse VI und FDA-Normen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA; DEHP-frei; USP; Phthalat-frei; RoHS
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Chem-Durance Bio
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Schlauchgröße 26
Flussrate 4000 ml/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Maximaler Druck 40 psi, 2,7 bar
Vakuumstärke 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C