Learn More
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Innendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flussrate:
13.000 ml/min
4000 ml/min
8000 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Gutes Leistungsverhalten bei einer Vielzahl von chemischen Anwendungen, sodass weniger Schlauchformulierungen benötigt werden.
- Die plastifiziererfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption von wässrigen Flüssigkeiten.
- Dieses Schlauchmaterial ist ideal für die Nutzung im Labor, die pharmazeutische Verarbeitung und für biotechnologische Anwendungen. Es ist konform mit USP-Klasse VI und FDA-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA; DEHP-frei; USP; Phthalat-frei; RoHS |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Material | Chem-Durance Bio |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Schlauchgröße | 26 |
| Flussrate | 4000 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid |
| Mehr anzeigen |