Learn More
CHEMetrics CHEMets Gelöster Sauerstoff Testkit Nachfüllung
Artikelnummer. 11731044
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0 bis 1 ppm
0 bis 40 ppb und 0 bis 100 ppb
1 bis 12 ppm
Testmethode:
Indigo-Karmin
Rhodazine D
Zur Verwendung mit (Geräte):
C-7501 Komparatoren
C-7512 Komparatoren
C-7540 Komparatoren
Packungsgröße:
30 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Testmethode Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11731044 0 bis 1 ppm Rhodazine D C-7501 Komparatoren 30 Stück
11741044 1 bis 12 ppm Indigo-Karmin C-7512 Komparatoren -
11751044 0 bis 40 ppb und 0 bis 100 ppb Rhodazine D C-7540 Komparatoren 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11731044 Lieferant CHEMetrics Lieferanten-Nr. R7501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.22 €
    33.46 € / 30 Stück
    Sparen 10.76 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
  • Die Ampullen mit 7 mm Durchmesser von Chemets wurden für maximale Einfachheit und Genauigkeit entwickelt und verfügen über konische, vorgefertigte Spitzen mit innen vakuumversiegelten Reagenzien
  • Um einen Test durchzuführen, tauchen Sie die Chemets Ampulle einfach in die Probe ein, brechen Sie die Spitze ab, und das richtige Probenvolumen wird schnell in die Ampulle eingezogen
  • Innerhalb von zwei Minuten oder weniger ergibt die Reaktion zwischen der Probe und dem Reagenz eine Farbskala, die—dann mit dem entsprechenden Farbstandard für die Quantifizierung der Ergebnisse verglichen werden kann
  • Komparatoren haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren
Spezifikation
Analyten Gelöster Sauerstoff (DOS)
Zur Verwendung mit (Geräte) C-7501 Komparatoren
Enthält 30 selbstfüllende CHEMets-Ampullen zum Nachfüllen von Kit K-7501
Anzahl Tests 30
Bereich 0 bis 1 ppm
Testmethode Rhodazine D
Prüfzeit 2 min
Typ CHEMets Gelöster Sauerstoff Nachfüllung
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxygen, dissolved
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Ersthelfer/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.