Learn More
CHEMetrics CHEMets Wasserstoffperoxid Visuelles Wassertestkit
Artikelnummer. 11711224
Change view
Click to view available options
Anzahl Tests:
30
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. Anzahl Tests unitSize
11711224 30 60 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11711224
Marke: CHEMetrics K5510
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
ENTFERNEN
Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
Liefern Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
Das Kit wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert und enthält alles, was für die Durchführung von 30 Tests erforderlich ist: Nachfüllpackung, Komparatoren mit niedrigem & hohem Messbereich, 25 ml-Probenbecher und Anleitungen
Bestellinformation
Nachfüllpackungen zu jeweils 30 Ampullen sind ebenfalls lieferbar.
Spezifikation
Analyten Wasserstoffperoxid
Enthält Kunststoffgehäuse, Nachfüllpackung, Komparatoren mit niedrigem und hohem Messbereich, 25 ml-Probenbecher, Anweisungen
Anzahl Tests 30
Bereich 0 bis 1 ppm und 1 bis 10 ppm
Testmethode Eisenthiocyanat
Prüfzeit 1 min
Typ CHEMets Visuelles Wassertestkit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen Peroxide Test Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid glacial,Ammonium thiocyanate, Methanol, Ammonium iron (II) sulfatehexahydrate, Sulfuri