Learn More
CHEMetrics CHEMets Phenol Visuelles Wassertestkit
Beschreibung
Beinhaltet
ENTFERNEN
Liefern Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
Das Kit wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert und enthält alles, was für die Durchführung von 30 Tests erforderlich ist: Nachfüllpackung, Komparatoren mit niedrigem & hohem Messbereich, 25 ml-Probenbecher und Anleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Phenol |
| Enthält | Kunststoffgehäuse, Nachfüllpackung, Komparatoren mit niedrigem und hohem Messbereich, 25 ml-Probenbecher, Stabilisierungslösung und Anweisungen |
| Anzahl Tests | 30 |
| Bereich | 0 bis 1 ppm und 0 bis 12 ppm |
| Testmethode | 4-Aminoantipyrin |
| Prüfzeit | 1 min |
| Typ | CHEMets Visuelles Wassertestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phenols
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- EUH208-Enthält Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.