Learn More
CHEMetrics CHEMets Cyanid (Free) visuelles Wassertestkit
Artikelnummer. 11746633
Click to view available options
Anzahl Tests:
30
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 11746633
Marke: CHEMetrics K3810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Die vollständigen Testkits enthalten 30 Ampullen mit Reagenz, Komparator(en), Schnappbecher (zur Aufnahme der Wasserprobe), Anweisungen sowie Sicherheitsdatenblätter (SDB). Alle Teile sind in einem robusten Kunststoffgehäuse untergebracht
Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
Liefern Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten
Das Kit wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert und enthält alles, was für die Durchführung von 30 Tests erforderlich ist: Nachfüllpackung, Komparatoren mit niedrigem & hohem Messbereich, Neutralisationslösung, Activator-Lösung, 25 ml-Probenbecher, 1,0 ml-Spritze & Anweisungen
Bestellinformation
Nachfüllpackungen zu jeweils 30 Ampullen sind ebenfalls lieferbar.
Spezifikation
Analyten Freies Cyanid
Enthält Kunststoffkoffer, Nachfüllpackung, Komparatoren mit niedrigem und hohem Messbereich, Neutralisationslösung, Activator-Lösung, 25 ml-Probenbecher, 1,0 ml-Spritze und Anweisungen
Anzahl Tests 30
Bereich 0 bis 0,1 ppm und 0,1 bis 1 ppm
Testmethode Isotonische Barbitursäure
Typ CHEMets Visuelles Wassertestkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cyanide vacu-vials
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter an zugelassene chemische Deponie oder organisch zu hohen Temperaturen verbrannt zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: barbituric acid, sodium hydroxide, isonicotinic acid, potassium phosphate, monobasic, sodium hypochl