Learn More
CHEMetrics Quecksilberfreie COD-Fläschchen-Kits
Description
- Es ist nicht erforderlich, vorhandene Geräte oder Verfahren zu ändern oder neu zu kalibrieren
- Glas in optischer Qualität für Genauigkeit
- Erhältlich in Ausführungen mit und ohne Quecksilber
- Standardmäßig 5/8 Zoll (16 mm) Durchmesser für Kompatibilität mit Standard-CSB-Reaktoren und Spektralphotometern; kann auch in Mikro-CSB-Reaktoren verwendet werden
- Befolgen Sie die EPA-zugelassene Methode für die Konformitätsmeldung und verwenden Sie Kaliumdichromat als Oxidationsmittel, Silbersulfat als Katalysator und Quecksilberchlorid zur Entfernung von Chlorid-Interferenzen
- Die Quecksilber-freie Version verwendet dasselbe Oxidationsmittel und denselben Katalysator ohne den Chloridkompensator
Specifications
Specifications
| Analyten | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
| Beschreibung | Für jede Testserie muss ein neuer Reagenzienampullenrohling vorbereitet werden. Daher variiert die Anzahl der Proben, die mit jedem Kit getestet werden können. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer |
| Enthält | 25 Fläschchen und Bedienungsanleitung |
| Anzahl Tests | 24 |
| Bereich | 0 bis 150 ppm (LR) |
| Testmethode | Dichromat-Reagenzaufspaltung |
| Prüfzeit | 2 Std. Verdau |
| Typ | COD-Fläschen-Kit |
Safety and Handling
Product Identifier
- COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) Mercury-free
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.