Learn More
CHEMetrics CHEMets Chlor-Testsatz-Nachfüllung
Beschreibung
- Die Ampullen mit 7 mm Durchmesser von Chemets wurden für maximale Einfachheit und Genauigkeit entwickelt und verfügen über konische, vorgefertigte Spitzen mit innen vakuumversiegelten Reagenzien
- Um einen Test durchzuführen, tauchen Sie die Chemets Ampulle einfach in die Probe ein, brechen Sie die Spitze ab, und das richtige Probenvolumen wird schnell in die Ampulle eingezogen
- Innerhalb von zwei Minuten oder weniger ergibt die Reaktion zwischen der Probe und dem Reagenz eine Farbskala, die—dann mit dem entsprechenden Farbstandard für die Quantifizierung der Ergebnisse verglichen werden kann
- Komparatoren haben eine Haltbarkeit von zwei Jahren
Bestellinformation
Die Nachfüllpackungen enthalten 30 Ampullen.
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Chlor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Chlor (frei und gesamt)-Testkit |
| Enthält | 30 Ampullen |
| Bereich | 0 bis 1 ppm und 1 bis 5 ppm |
| Testmethode | DDPD |
| Prüfzeit | 2 min |
| Typ | CHEMets Nachfüllung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chlorine CHEMets & ULR CHEMets Refills
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- EUH208-Enthält (EDTA disodium saltdihydrate, formaldehyde). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, EDTA disodium salt dihydrate,sulfuric acid, formaldehyde