Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ FEP-Schläuche
Artikelnummer. 15487803
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
7.9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15487803
Marke: Cole-Parmer™ 9600122
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für den Transfer von abrasiven Flüssigkeiten und pharmazeutische Prozesse
  • Gute chemische Beständigkeit bei niedrigen Kosten.
  • Temperaturbeständig.
  • Niedriger Reibungskoeffizient, halbflexibel.
  • Transparent.
  • FDA-konform.
  • Konformität mit USP 23 Klasse VI.
  • Temperaturbereich: -454 bis +400 °F (-270 bis +205 °C).
  • Sterilisierung: Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft sterilisieren.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Nicht-DEHP;Europäisches Arzneibuch;NSF-51;NSF-61;3A;Nicht-Phthalat;USP
Beschreibung Niedriger Reibungskoeffizient, halbflexibel.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material Chemfluor
Außendurchmesser (metrisch) 9.96 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.2 m
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von abrasiven Flüssigkeiten; pharmazeutische Prozesse.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -454 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -270 °C
Verpackungsmenge 50 ft./Pk.
Resistenzeigenschaften Gute chemische Beständigkeit bei geringen Kosten, temperaturbeständig.
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 142 psi
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C