Learn More
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) bei 1000 mg/L in H2O , 0,5% H2SO4
Artikelnummer. 30314796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30314796 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314796 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGCOD1K100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chemical Oxygen Demand (COD)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chemical Oxygen Demand (COD)
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Einheitliche Lösung
Solvent or Matrix Verdünne H2SO4
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 100 mL