Learn More
WTW™ COD-Testkits (Chemischer Sauerstoffbedarf)
Artikelnummer. 11791073
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
13 bei 20 °C
20 bis 1500 mg/l
200 bis 15000 mg/l
25 bis 1500 mg/l
300 bis 3500 mg/l
4 bis 5 bei 25 °C
6 bei 20 °C
9 bei 20 °C
Packungsgröße:
0.75 Kilogramm
25 Stück
400 Milliliter
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
11791073 6 bei 20 °C 25 Stück
11761043 13 bei 20 °C 0.75 Kilogramm
10281642 13 bei 20 °C 25 Stück
11727315 25 bis 1500 mg/l 25 Stück
10396363 25 bis 1500 mg/l 25 Stück
11774725 300 bis 3500 mg/l 25 Stück
11764725 9 bei 20 °C 25 Stück
10549531 6 bei 20 °C 25 Stück
11757105 20 bis 1500 mg/l 25 Stück
11747105 4 bis 5 bei 25 °C 400 Milliliter
11767105 200 bis 15000 mg/l 400 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 11791073 Supplier WTW™ Supplier No. 250309
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Das Chlordioxid-Reagenzien-Testkit gewährleistet genaue Testergebnisse für den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB).
  • Verschiedene Geräte zur Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
  • Sichere Bestimmung des CSB in Wasser
  • Reagenztest-Kit für Chlordioxid (ClO<sub>2</sub>)
  • Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser
  • Für PhotoLab&reg; S6, PhotoLab&reg; S12, PhotoLab&reg; Spectral, spectroFlex Photometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, SpectroFlex Photometer
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 200
Bereich 6 bei 20 °C
Typ Chlordioxid (ClO2)-Reagenztestkit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • COD Cell Test Method: photometric 500 - 10000 mg/l Spectroquant
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311+H331-Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.