Learn More
Welch™ Chemisch beständige Membranpumpe
Artikelnummer. 10310031 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
MPC 2401 E
MPC 601 T – EF
MPC 1801 Z
MPC 201 T
MPC 302 Z
Abmessungen (L x B x H):
200 x 260 x 150 mm
233 x 260 x 171 mm
260 x 390 x 170 mm
540 x 300 x 240 mm
Flussrate:
13,3 m³ /Std.
17 m³ /Std.
2,2 m³ /Std.
3,1 m³ /Std.
4,9 m3/h (81,7 l/min)
Anzahl Pumpenköpfe:
2
4
8
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Abmessungen (L x B x H) Flussrate Anzahl Pumpenköpfe unitSize
10310031 MPC 201 T 200 x 260 x 150 mm 2,2 m³ /Std. 4 -
15743069 MPC 302 Z 233 x 260 x 171 mm 3,1 m³ /Std. 2 1 Stück
11852263 MPC 601 T – EF 260 x 390 x 170 mm 4,9 m3/h (81,7 l/min) 4 1 Stück
12602905 MPC 1801 Z 540 x 300 x 240 mm 13,3 m³ /Std. 8 -
12692895 MPC 2401 E 540 x 300 x 240 mm 17 m³ /Std. 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10310031 Lieferant Welch™ Lieferanten-Nr. 412543
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die MPC Membranpumpen für chemische Anwendungen ermöglichen das Pumpen aggressiver Lösungsmittel- und Säuredämpfe.
  • Bei den MPC Membranpumpen für chemische Anwendungen bestehen die Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, aus PTFE und anderen fluorierten Kunststoffen, sodass auch aggressive Lösungsmittel- und Säuredämpfe gepumpt werden können. Zur Handhabung aggressiver chemischer Dämpfe ist die chemisch beständige Pumpenversion X2 mit hochwertigeren Dichtungen und dickeren Beschichtungen eine optimale Wahl. Die Membranserie von Welch ist bekannt für ihren leisen Betrieb und ihre hervorragende Laufruhe. Dies ist das Ergebnis kontinuierlicher Produktverbesserungen und enger Beziehungen zu unseren Kunden. Dank ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Bauweise können Anwender Pumpen problemlos an verschiedene Standorte für die Verwendung in unterschiedlichen Anwendungen verlegen.
  • Je nach den spezifischen Anforderungen bietet Welch 1-, 2-, 4- und 8-Kopf-Membranpumpen. Sie sind in ein- oder mehrstufiger Konfiguration mit kontrollierter (ecoflex) oder nicht kontrollierter Pumpendrehzahl erhältlich. Ecoflex Membranpumpen sind mit einem modernen Vakuumregler ausgestattet, der eine Änderung der Pumpendrehzahl ermöglicht. Das Vakuum lässt sich präzise an die individuellen Erfordernisse anpassen, sodass der Prozess effizienter abläuft und reproduzierbar ist. Die zusätzliche Druckreduzierung ermöglicht die Destillation von Gemischen nahezu automatisch und ohne Unterbrechung des Betriebs. Ecoflex Membranpumpen garantieren ein positives ökonomisches und ökologisches Gleichgewicht, sodass die Betriebskosten um bis zu 80 % gesenkt werden können.
  • Anwendungen: Rotationsverdampfung, Vakuumofen, industrielle Anwendungen, Desikkation, Destillation, Filtration, Geltrocknung, Konzentrator, Gasprobenahme, Trocknung, Entgasung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 200 x 260 x 150 mm
Material PTFE
Modell MPC 201 T
Geräuschpegel < 45 dB
Gewicht (angloamerikanisch) 22,7 lb.
Gewicht (metrisch) 10,3 kg
Flussrate 2,2 m³ /Std.
Zur Verwendung mit Rotationsverdampfung, Vakuumofen, industrielle Anwendungen, Desikkation, Destillation, Filtration, Geltrocknung, Konzentrator, Gasprobenahme, Trocknung, Entgasung
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Chemisch beständige Membranpumpe
Anzahl Pumpenköpfe 4
Anzahl Stufen 3
Maximaler Druck <2 Torr
Spannung 230 V