Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufel
Artikelnummer. 10569271
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 mL
1500 mL
Länge (metrisch):
190 mm
350 mm
Größe:
90 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Größe unitSize
10569271 120 mL 190 mm 90 mm 1 Stück
10653161 1500 mL 350 mm 120 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10569271
Marke: Bochem™ 8800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Runder Zylinder
  • Hohe Seiten
  • Edelstahl 18/10
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 mL
Produkttyp Spatel
Größe 90 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 190 mm