Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufel
Artikelnummer. p-8000054
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 mL
1500 mL
Länge (metrisch):
190 mm
350 mm
Größe:
90 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10653161
Marke: Bochem™ 8803
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl 18/10
  • Runder Zylinder
  • Hohe Seiten
  • Edelstahl 18/10
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Produkttyp Spatel
Größe 120 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 350 mm