Learn More
3M™ 3M Chem. Industriebindevlies P 190 VE=2 Stück
Artikelnummer. 10708035
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
48 cm x 30 m
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10708035 48 cm x 30 m 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10708035 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000088219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 €
    339.60 € / 2 Stück
    Sparen 602.40 €
    63% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Chemikaliensorption
Verpackungsmenge 2/Packung
Abmessungen (L x B) 48 cm x 30 m
Gewicht (metrisch) 8,6 kg