Learn More
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
154 mm
201 mm
280 mm
317 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- No sharp edges or crevices, making it ideal for use in food, pharma and chemical companies
- Available in a range of sizes
- Heavy duty design for comfortable use
- Ideal for measuring, sampling and dosing powders and liquids
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Produkttyp | Löffel |
| Material | Stainless Steel |
| Länge (metrisch) | 201 mm |