Learn More
Brady™ Chemikalien- und temperaturbeständige Polypropylen-Etiketten
Artikelnummer. 17960750 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1 x 1,5 in.
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Durchmesser)
Packungsgröße:
240 Stück
250 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17960750 1 x 1,5 in. 250 Stück
17950770 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Durchmesser) 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17960750 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 €
    99.53 € / 250 Stück
    Sparen 4.47 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kennzeichnen Sie trockene Probenbehälter bei Raumtemperatur mit diesem kostengünstigen, mattweißen Polypropylenetikettiermaterial (B-7425). Drucken Sie fast überall mit einem Brady™ tragbares Etikettiergerät.
  • Vorkonfektioniert für die Verwendung auf trockenen Probenbehältern oder -fläschchen bei Raumtemperatur
  • Beständig gegen extreme Temperaturen, mäßigen Kontakt mit Chemikalien und den täglichen Gebrauch
  • Hergestellt mit einem permanenten Acrylklebstoff für feste Haftung auf glatten Oberflächen auch unter extremen Bedingungen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU, 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polypropylen
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten; Allgemeine Kennzeichnung; Laborkennzeichnung; Temperaturkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51;BMP53;M511;M510
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Anzahl pro Packung 250 Etiketten/Karton
Menge 250 Etiketten/Kartusche
Größe (metrisch) 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis 70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 1 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,5 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-31-7425