Learn More
Hanna Instruments™ Chemisches Testkit
Artikelnummer. 11783233
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Ammoniakbestimmung in Süßwasser
Bestimmung der Gesamthärte
Bestimmung des Gesamtchlorgehalts
Bestimmung des freien Chlorgehalts (LR/MR)
Bestimmung von freiem und Gesamtchlor
Chloridbestimmung
Eisenbestimmung (Fe2+ und Fe3+)
Kohlendioxidbestimmung
Nitritbestimmung
Phenolbestimmung
Phosphatbestimmung
Sulfitbestimmung
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
50 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
11783233 Bestimmung der Gesamthärte 50 Stück
10504784 Eisenbestimmung (Fe2+ und Fe3+) 1 Stück
10637554 Kohlendioxidbestimmung 1 Stück
11692300 Bestimmung des freien Chlorgehalts (LR/MR) 1 Stück
11612310 Bestimmung von freiem und Gesamtchlor -
11676770 Nitritbestimmung 1 Stück
11713243 Bestimmung des Gesamtchlorgehalts 100 Stück
11642360 Chloridbestimmung 1 Stück
11763243 Sulfitbestimmung 100 Stück
10480684 Ammoniakbestimmung in Süßwasser 1 Stück
10634155 Phosphatbestimmung 1 Stück
11703253 Phenolbestimmung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11783233 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI3840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90 €
    19.76 € / 50 Stück
    Sparen 13.14 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält alle Reagenzien und Geräte, die für manuelle Wassertests erforderlich sind. Das chemische Testkit von Hanna Instruments™ enthält vorgefertigte, vorgemessene Reagenzien für schnelle, genaue Bestimmung mit hochauflösenden Messwerten auf der Grundlage anerkannter Titrationsmethoden.
Diese chemischen Testkits verwenden hochwertige Reagenzien, die in Hannas hochmoderner 'Anlage hergestellt werden und zur Rückverfolgbarkeit auf jeder Packung/Flasche deutlich mit der Chargennummer und dem Verfallsdatum gekennzeichnet sind.
  • Komplettes Set-up: Alle benötigten Materialien sind enthalten, wie z. B. Bechergläser, Spritzen sowie vordosierte Reagenzflaschen und -päckchen.
  • Hochauflösende Messwerte für schnelle, genaue Bestimmungen
  • Verfügbare Ersatzreagenzien: Kein Kauf eines neuen Kits erforderlich, wenn die Reagenzien verbraucht sind
Spezifikation
Analyten EDTA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Gesamthärte
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasserproben
Enthält 30 ml Härte-Reagenz (LR) und kalibrierter 50 ml-Behälter
Anzahl Tests 50
Menge 1 Kit
Bereich 0 bis 150 mg/l
Ausreichend für Bestimmung des unteren Bereichs
Testmethode Titration
Typ Testkit der Gesamthärte im niedrigen Bereich
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HARDNESS KIT LOW RANGE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: edta tetrasodium salt