Learn More
Fisherbrand™ Chemisch beständige Membranpumpe
Artikelnummer. 30113035 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
2,0 bis 2,2 m3/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
30113035 2,0 bis 2,2 m3/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30113035
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kleine und tragbare ölfreie vakuumpumpe mit uneingeschränkter chemischer Resistenz. Geformte Membranen sorgen für Laufruhe, minimale Vibrationen und verlängerte Serviceintervalle. integrierten Gasballastklappen-Ventil zum Pumpen kondensierbarer Dampfe.
  • Pumpe der neuesten Generation, ideal für Verdunstungsanwendungen
  • Kleines, tragbares und leichtes Design
  • Pumpt eine große Auswahl an Lösemittel- und Säuredämpfen
  • Verbessertes Endvakuum – Verdunstung von Lösemitteln mit hohem Siedepunkt
  • Führen Sie mehr Arbeiten durch – bis zu 30 % schnellere Prozesszeiten
  • Wechselbarer DN 16-KF-Flansch / DN 8-Schlauchtupfer für Eingang
  • Schnelle und einfache Wartung – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Überlegene Korruptionsbekämpfung bei Teilen aus PP- und Fluoropolymer-Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 5 mbar
Motortyp Einphasen-AC-Motor
Versandgewicht (metrisch) 13 kg
Enthält Netzkabel EU, UK, Schlauchtupfer 8 mm
Motordrehzahl 1500 rpm
Zertifizierung/Konformität CE
Material Aluminium, PPD, Edelstahl
Geräuschpegel 44 dB
Steckertyp Schuko- und UK-Steckkabel
Gewicht (metrisch) 11.3 mm
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 2,0 bis 2,2 m3/h
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 169 mm
Gesamtlänge (metrisch) 265 mm
Gesamtbreite (metrisch) 230 mm
Pumpentyp Chemisch beständige Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP54
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 1100 mbar
Zur Verwendung mit (Geräte) vakuumtrockener, Tuberkulosevernichter, vakuumkonzentrator, Filtration
Spannung 220/240 V