missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Chemisch beständiger ECTFE-Flaschenaufsatzadapter

Artikelnummer. 12467762
Click to view available options
Länge (metrisch):
38 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12467762

Marke: Cole-Parmer™ 1011693

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der chemisch beständige Flaschenaufsatzadapter aus ECTFE ist mit den Stuart Flaschenaufsatzdispensern kompatibel

  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Stuart™ Flaschenaufsatzdispensern
  • Aus chemisch beständigem ECTFE
  • In Gewindegröße von 38 oder 40 mm erhältlich

Spezifikation

Produkttyp Adapter
Material ECTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Pressmatic Flaschenaufsatzspender
Länge (metrisch) 38 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt