Learn More
Cole-Parmer™ Chemisch beständiger ECTFE-Flaschenaufsatzadapter
Artikelnummer. p-7083417
Click to view available options
Länge (metrisch):
38 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12467762
Marke: Cole-Parmer™ 1011693
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der chemisch beständige Flaschenaufsatzadapter aus ECTFE ist mit den Stuart Flaschenaufsatzdispensern kompatibel
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Stuart™ Flaschenaufsatzdispensern
  • Aus chemisch beständigem ECTFE
  • In Gewindegröße von 38 oder 40 mm erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Adapter
Material ECTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Pressmatic Flaschenaufsatzspender
Länge (metrisch) 38 mm